Merck
700244P
Avanti
Tauro-β-muricholic acid, sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
5ß-cholanic acid-3α,6ß,7ß-triol N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 321,00
US$ 321,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 321,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H44NNaO7S
Número de CAS:
Peso molecular:
537.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
US$ 321,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
package of 1 × 1 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
bile acids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700244P-1MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)