Documentos clave
700120P
Avanti
7α,24(R/S)-dihydroxycholestenone-d7
7α,24(R/S)-dihydroxycholestenone-d7, powder
Sinónimos:
111114
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 1.190,00
US$ 1.190,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 1.190,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H37D7O3
Número de CAS:
Peso molecular:
423.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
41141804
NACRES:
NA.25
US$ 1.190,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (700120P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 700120P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
7α,24(R/S)-dihydroxycholestenone-d7 is a deuterated derivative of the oxysterol 7α,24(R/S)-dihydroxycholestenone. 7α,24-dihydroxy-3-oxocholest-4-en-26-oic acid is synthesized from 3β,7α,24 S-trihydroxycholest-5-en-(25 R)26-oic acid ((25 R)CA5-3β,7α,24 S-triol) in the presence of enzyme 3β-hydroxysteroid dehydrogenase type 7 (HSD3B7). 7α,24(S)-dihydroxycholestenone is also derived by the 7α-hydroxylation of 24S hydroxycholesterol (24S-HC) in the presence of enzyme oxysterol 7-α-hydroxylase 2 (CYP39A1).[1][2]
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700120P-1mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Oxysterols as lipid mediators: Their biosynthetic genes, enzymes and metabolites
Griffiths WJ and Wang Y
Prostaglandins & other lipid mediators null
Concentrations of bile acid precursors in cerebrospinal fluid of Alzheimer's disease patients
Griffiths WJ, et al.
Free radical biology & medicine null