330828L
Avanti
PS Internal Standard Mixture - UltimateSPLASH™
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
PS Internal Standard Mixture - UltimateSPLASH for Lipidomic Analysis
About This Item
Productos recomendados
form
solution
packaging
package of 1 × 1 mg
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Packaging
Legal Information
Los componentes del kit también están disponibles por separado
- 858153L17:0-14:1 PS-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 25μg/mLSDS
- 858152L17:0-16:1 PS-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 50μg/mLSDS
- 858151L17:0-18:1 PS-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 75μg/mLSDS
- 858150L17:0-20:3 PS-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 50μg/mLSDS
- 858149L17:0-22:4 PS-d5, Avanti Research™ - A Croda Brand 25μg/mLSDS
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F
flash_point_c
11 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)