Documentos clave
171204C
Avanti
Heart Extract Polar
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
Heart Polar Lipid Extract (Bovine)
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 284,00
US$ 284,00
Fecha estimada de envío23 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 284,00
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
US$ 284,00
Fecha estimada de envío23 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Formulario
chloroform solution
envase
pkg of 1 × 4 mL (171204C-100mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentración
25 mg/mL (171204C-100mg)
tipo de lípido
lipid extracts
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Heart Extract Polar is a natural lipid. Polar Lipid Extract is derived from the total lipid extract by precipitation with acetone followed by extraction of the acetone insoluble material with diethyl ether.
Aplicación
Heart Extract Polar is suitable for use
  • as a component of lipid mixture for mimicking mammalian cellular membrane and in synchrotron small-angle X-ray diffraction measurements[1]
  • for spiking mobilograms for phosphaltidyl choline 18:1/18:1 in ion-mobility spectrometry- time of flight measurements(IMS-TOF)[2]
  • in the preparation of large unilamellar vesicles[3]
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (171204C-100mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
High resolution ion mobility-mass spectrometry for separation and identification of isomeric lipids
Groessl M, et al.
Analyst, 140(20), 6904-6911 (2015)
Inorganic mercury and cadmium induce rigidity in eukaryotic lipid extracts while mercury also ruptures red blood cells
Kerek E, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1860(3), 710-717 (2018)
Natural lipid extracts and biomembrane-mimicking lipid compositions are disposed to form nonlamellar phases, and they release DNA from lipoplexes most efficiently
Koynova R and MacDonald RC
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1768(10), 2373-2382 (2007)