Z767867
EUROSTAR 200 control P4 overhead stirrer
AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Sinónimos:
electronic overhead stirrers, laboratory mixers, laboratory stirrers, overhead stirrers
About This Item
Productos recomendados
descripción
temp sensor PT-1000
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
IKA 4090000
intervalo de medición de la temperatura
-10-350 °C
timing measuring range
1-6000 min
Parámetros
0/4-530 rpm speed
An × Al × P
91 mm × 379 mm × 231 mm
eje diám. × L
16 mm × 220 mm
agitador capacidad
100 L
salida
76 W
Descripción general
- Multilingual TFT display
- Programmable functions
- Integrated temperature measurement
- Interval operation
- Timer function
- Adjustable safety circuit
- Locked function
- Infinitely adjustable speed
- Overload protection
- Short-term overload operation
- Slim casing
- Quiet operation
- Error code display
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)