Documentos clave
Z766860
Microflex NeoPro® EC powder-free chloroprene gloves
size L
Sinónimos:
disposable glove
About This Item
Código UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
(chloroprene gloves)
green
tamaño
L
descripción
ambidexterous
textured fingers
Características
CE compliant
disposable
latex free
powder-free
envase
pack of 50 ea (boxes of 50)
fabricante / nombre comercial
Microflex NEC-288-L
Longitud
11.8 in. , cuff
grosor
6.3 mil , palm
8.3 mil , fingers
Categorías relacionadas
Descripción general
Featureing an extended cuff, NeoPro® EC is the longest and thickest non-latex glove produced by Microflex. It uses a polychloroprene formulation to provide a secure grip along with exceptional protection from biological and chemical hazards inwet or dry conditions.
Información legal
NeoPro is a registered trademark of CIT Healthcare LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)