Documentos clave
Z757012
Kern DBS moisture analyzer, for samples up to 60 g
AC/DC input 220 V AC, European 2-pin plug
Sinónimos:
moisture sensor, moisture tester
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Kern DBS 60-3 EU
intervalo de medición de la capacidad de pesada
60 g
L × An × Al
202 mm × 336 mm × 157 mm
Descripción general
  • Halogen quartz glass heater
  • Observation window over the sample
  • Internal memory for automatic sequence of 10 drying programs
  • Sample description for up to 99 samples
  • Date and time display as standard
  • 10 sample plates included
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)