Z756997
Kern DBS moisture analyzer, for samples up to 60 g
AC/DC input 110 V AC
Sinónimos:
moisture sensor, moisture tester
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
fabricante / nombre comercial
Kern DBS 60-3 US
intervalo de medición de la capacidad de pesada
60 g
L × An × Al
202 mm × 336 mm × 157 mm
Descripción general
- Halogen quartz glass heater
- Observation window over the sample
- Internal memory for automatic sequence of 10 drying programs
- Sample description for up to 99 samples
- Date and time display as standard
- 10 sample plates included
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)