Documentos clave
Z743289
Julabo® adaptors
m16x1 male to bsp 1/2 inch female, pack of 1
Sinónimos:
barbed adaptor
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 262,00
US$ 262,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 262,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
US$ 262,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Julabo 8891008
Descripción general
For use with Julabo® circulators, adaptor m16x1 male to bsp 1/2 inch female, pack of 1.
Información legal
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)