Documentos clave
Z743201
Julabo® bath carrier trays for SW22/SW23
basic tray for assembling spring clamps
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 501,00
US$ 501,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 501,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
US$ 501,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Julabo 8970620
Descripción general
Basic stainless steel tray for assembling spring clamps. For use with Julabo® shaking water bath models SW22, SW23. Mix and match combinations of spring clamps Z743249 (8970601) through Z557471 (8970609) install on the basic tray.
Información legal
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)