Documentos clave
Z743166
Julabo® bath covers
flat cover to fit CORIO CD-B33
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 600,00
US$ 600,00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 600,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
US$ 600,00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Julabo 9970292
Descripción general
Flat stainless steel bath cover reduces the evaporation of the bath fluid and saves energy. The rising steam is led back into the bath. This means that the bath fluid remains in the bath and refill cycles are extended. An additional benefit is that the cover prevents contamination of the samples in the bath.
Información legal
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)