Documentos clave
Z742966
Julabo® CORIO C/CD heating immersion circulator bath tank
B39, stainless steel bath (Insulated), capacity 35 - 41 L
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 3.990,00
US$ 3.990,00
Fecha estimada de envío13 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 3.990,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
US$ 3.990,00
Fecha estimada de envío13 de mayo de 2025
Materiales
stainless steel bath (Insulated)
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Julabo 9903439
capacidad
35 - 41 L
Descripción general
Stainless steel B39 bath tank for use with Corio™ C and Corio™ CD.
Información legal
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)