Documentos clave
Z742870
Kern PLS series precision balances
Kern PLS 4200-2F, weighing capacity 4200 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.04 g
Sinónimos:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.310,00
US$ 1.310,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.310,00
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
US$ 1.310,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
entrada CA/CC
110 - 240 V AC, universal plug set
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Kern PLS 4200-2F
intervalo de medición de la capacidad de pesada
4200 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.04 g
Categorías relacionadas
Descripción general
Kern precision balances offer maximum accuracy for demanding measuring tasks in laboratories, industry and research. With versatile functions, simple operation and robust construction, they are the ideal solution for reliable results in any environment. The PLS series of balances offers a high-quality precision scale with comfortable graphic display and enormous weighing range.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)