Documentos clave
Z742839
Kern PCB series precision balances, rechargable battery pack
pack of 1 ea
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 149,00
US$ 149,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 149,00
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
US$ 149,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Kern PCB-A01
Descripción general
Internal rechargeable NiMH battery pack PCB-A01, with Euro, UK, US, CH plug types. Operating time up to 48 h, charging time approx. 8 h, Auto-Off function preserves the rechargeable battery pack. Suitable for models from the KERN PCB, KERN ECB, KERN ECE and KERN FKB-A series.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)