Documentos clave
Z742516
Block for digital dry bath and MyBlock
Holds 24 x 1.5 mL tubes
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 156,00
US$ 156,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 156,00
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.77
US$ 156,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
Holds 24 x 1.5 mL tubes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific BSW1500
Categorías relacionadas
Descripción general
For use with Benchmark Digital Dry Bath
  • Material: high grade aluminum
  • Precision machined to match the tube shape and size, providing unsurpassed temperature uniformity
Información legal
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)