Documentos clave
Z742498
Solid block for MyBlock Mini dry bath
H 1.25 in.
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 122,00
US$ 122,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 122,00
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NC.21
US$ 122,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific BSH100-01
Altura
1.25 in.
32 mm
Descripción general
Solid Block. 1.25in/32mm in height
Información legal
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)