Documentos clave
Z742365
2MAG MIXcontrol MTP control device
AC/DC input 100-240 V, Schuko plug
Sinónimos:
control unit, power bank, power unit
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 2.230,00
US$ 2.230,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 2.230,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
US$ 2.230,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Materiales
stainless steel housing
stainless steel plate
Características
4 step power setting (25/50/75/100%)
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
2mag 90250
Parámetros
0-40 °C temp. limit
100-2000 rpm speed
An × P × Al
200 mm × 155 mm × 38 mm
Placa: tamaño × An × L
× 200 mm × 120 mm
peso
~1.4 kg
Descripción general
Universal control unit for the connection of one stirring drive MIXdrive MTP, universal 10 watts stirring power, wide speed range from 100 up to 2,000 rpm, jerk-free stirring also at low speeds, 4-step power setting.
Clear digital display for speed- and power settings, SoftStart for reliable centering and safe accelerating of the stirring bar.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)