Documentos clave
Z741793
Extech ExStik®
ORP Meter
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
descripción
Waterproof
Características
CE compliant
battery included
WEEE compliant
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Extech Instruments RE300
ORP measuring range
-999-999 mV
tamaño
1.4 in. (35.6 mm) × 6.8 in. (172.7 m) × 1.6 in. (40.6 mm)
peso
3.85 oz (110 g)
alimentación a batería
4 Eveready ECR2032 or equivalent
Información legal
ExStik is a registered trademark of FLIR Commercial Systems, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)