Documentos clave
Z740986
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials test tube with rim
capacity 10 mL, O.D. × L 15 mm × 125 mm, round bottom
Seleccione un Tamaño
50 EA
US$ 50,50
US$ 50,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 EA
US$ 50,50
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.11
US$ 50,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
beaded neck neck
borosilicate glass tube
colorless tube
esterilidad
non-sterile
Características
graduations: no
Push fit
envase
pack of 50 ea
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
D.E. × L
15 mm × 125 mm
capacidad
10 mL
tubo diám.
15 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Clear, reusable 33 expansion borosilicate glass test tubes with round-bottom. With rim.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)