Documentos clave
Z740135
QianCap pressure monitor-25
for tubes/bottles with internal threads #25
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.540,00
US$ 1.540,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.540,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
US$ 1.540,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Q Labtech
Parámetros
0-300 psi pressure range
Descripción general
QianCap pressure monitor-25 is designed for monitoring internal pressure on pressure tubes, flasks and bottles with #25 internal threads. The set contains all items needed for immediate use (pressure release system, 1 PTFE adapter-25H, 1 Simriz O-ring-25-S, 1 stainless steel pressure gauge-300 psi and 10 septa-12 mL).
Características y beneficios
  • Monitors Ace-Thred pressure tubes/bottles.
  • Provides optional higher pressure adapter (120 psi).
Información legal
QianCap is a trademark of Q Labtech LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)