Key Documents
Z723185
Tubos para RMN Wilmad® 5 mm de diámetro, economía
frequency 600 MHz, L 8 in.
Sinónimos:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
UNSPSC Code:
41121705
NACRES:
SB.32
material
borosilicate glass (ASTM Type 1 Class B)
borosilicate glass tube
colorless tube
feature
neck thread push fit
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Wilmad WG-1000-8
parameter
600 MHz frequency
L
8 in.
camber
102 μm
concentricity
102 μm
diam.
5 mm
tube diam.
5 mm
wall thickness
0.43 mm
General description
Los tubos tienen fondos redondos e incluyen un punto de marcado pulido con chorro de arena para etiquetar las muestras. Tubos que miden 9 pulgadas (22,86 cm) de longitud para la preparación de patrones y para usar con colectores de descarga. Los tubos de RMN Wilmad económicos y desechables se utilizan mejor para espectroscopia de RMN de alto rendimiento. (Todos los tubos económicos vienen con tapones)
Legal Information
Wilmad is a registered trademark of SP Industries