Documentos clave
Z723088
Sigma-Aldrich
Aldrich Erlenmeyer flask
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
conical flasks, glass flasks, lab flask, laboratory flask
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
flat bottom
Junta
joint neck24/40
joint: ST/NS24/40
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
without cap
envase
case of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
250 mL
Otras notas
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)