Z694320
Troemner Lab-Frame fume hood kit with stainless steel rods
8 foot, 36 in. x 86 in.
Sinónimos:
laboratory clamps, laboratory support rods
Seleccione un Tamaño
US$ 1.850,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 1.850,00
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Troemner 916248
bastidor L × An
36 in. × 86 in.
Categorías relacionadas
Descripción general
Base: 12 in. (305 mm) wide
Components:
- 2 in. (51 mm) rods (qty 10)
- 12 in. (305 mm) rods (qty 3)
- 18 in. (457 mm) rods (qty 2)
- 36 in. (914 mm) rods (qty 8)
- 86 in. (2184 mm) rods (qty 4)
- Frame connectors (qty 45)
- Rod end connectors (qty 4)
- Lab-frame feet (qty 6)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)