Documentos clave
Z690031
Sigma-Aldrich
Aldrich® open support ring
size M
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 73,00
US$ 73,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 73,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
US$ 73,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
aluminum
tamaño
M
L × diám.
58 mm × 9 mm , arm
anillo diám.
102 mm
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)