Documentos clave
Z684805
Ace cylindrical reaction flask
capacity 1 L, 100 mm diam. O-ring grooved flange, valve size 0-10 mm , zero dead space
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 961,00
US$ 961,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 961,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 961,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
cylindrical
single-neck
esterilidad
non-sterile
Características
cap: no
envase
case of 1
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 6518-10
capacidad
1 L
válvula tamaño
0-10 mm , zero dead space
Descripción general
Heavy wall cylindrical reaction flask with Schott grooved flange opening. Flask has Zero Dead Space, (ZDS), bottom valve. The valve features no material hang-up in the fully open position. When closed, the valve seats flush with the bottom of the flask. Includes one CAPFE O-ring. See Ace 6517 (Z508233) for quick release clamps.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)