Documentos clave
Z684295
Sigma-Aldrich
Aldrich® microscale spin vane
3.0 and 5.0 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 22,20
US$ 22,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 22,20
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
US$ 22,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
triangular PTFE (spin vane)
envase
pkg of 1 ea
paleta D.I. × L
6.5 mm × 8 mm , cavity size for 1 mL vial
Categorías relacionadas
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)