Documentos clave
Z683396
High pressure adapter for Q-Tube
for pressure tubes with 38 mm O.D. round bottom, fits QianCap-15 and 25
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 209,00
US$ 209,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 209,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
US$ 209,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
fabricante / nombre comercial
Q Labtech
Parámetros
-200 psi pressure (max)
120 psi pressure
Información legal
Q-Tube is a trademark of Q Labtech LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)