Documentos clave
Z682713
Ace drying flask, pear-shaped, with side indents,
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40, plastic-coated glass
Sinónimos:
Aldrich® drying flask, pear-shaped, with side indents
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 236,00
US$ 236,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 236,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 236,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
pear-shaped flask
plastic-coated glass
single-neck
Junta
joint: ST/NS24/40
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
case of 1
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 3994-120
capacidad
500 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
These pear shaped drying flasks for rotary evaporators have side indents which increase the mixing action when the flask is rotated on an evaporator .
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)