Documentos clave
Z682497
Ace vapor duct tube, for condenser "V" assembly
joint: ST/NS 24/40, L 45 mm, fits Büchi® models R-114/R-144
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 287,00
US$ 287,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 287,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 287,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
fabricante / nombre comercial
Büchi equivalent, 32335
Longitud
45 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
The vapor duct tube accessories are for Büchi condenser "V" assemblies, and will fit either Büchi Rotavapor model R-210/R-215 or R-114/R-144.
Combi-clips: not included.
Información legal
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)