Documentos clave
Z682195
Ace receiving flask adapter
joint: ST/NS 24/40, fits Büchi® models R-114/R-144
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 463,00
US$ 463,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 463,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
US$ 463,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
fabricante / nombre comercial
Büchi equivalent, 23747
Categorías relacionadas
Descripción general
The receiving flask adapter fits condenser assemblies "C", "CR", "A", and "V" for Büchi® evaporator models R-200/205. Adapter clip: not included.
Información legal
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)