Z680524
Duran® HPLC bottle pressure plus connection systems
volume 500 mL
Sinónimos:
1129821
Seleccione un Tamaño
US$ 398,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 398,00
Productos recomendados
Materiales
clear bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
round bottle
Junta
joint threadedGL 45
Características
with cap
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 1129821
Parámetros
1.5 bar max. pressure
capacidad
500 mL
diám. × Al
86 mm × 176 mm
volumen
500 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Connection of different hose diameters (1.6 and 3.2 mm) as well as sterile pressure equalization sets (membrane filter 0.2 μm) is possible.
Características y beneficios
- Accepts two different rigid or semi-rigid tubing diameters (1.6 or 3.2 mm)
- Unused ports can be sealed with silicone blanking seals
- Optional sterile pressure equalisation sets (0.2 µm syringe disc filter)
- Complete system comprising: DURAN® pressure plus+ laboratory bottle with 4-port GL 45 screw cap (PP), four screw connections (black, M8 thread), and 12x silicone seals (4x 1.6 mm, 4x 3.2 mm and 4x blanks)
Información legal
Para utilizar con
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)