Documentos clave
Z678457
Krytox® vacuum oil
grade, 1514
Seleccione un Tamaño
500 G
US$ 286,00
US$ 286,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 G
US$ 286,00
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
US$ 286,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
mol peso
2840
Características
grade 1514
fabricante / nombre comercial
Du Pont
número de viscosidad
(20 °C) (142 mm2/s)
densidad
1.83 g/mL at 20 °C
Descripción general
DuPont Krytox vacuum pump fluids are used in applications where conventional vacuum pump oils cause safety, waste disposal and maintenance problems. They are nonflammable and eliminate the chance of fire in pumps. They are nonreactive and safe to use in oxygen systems. This gives Krytox superior stability as a vacuum pump fluid.
Krytox vacuum fluids are precisely distilled to provide low vapor pressures and give superior performance.
  • Nonflammable
  • Nonreactive
  • Free from acetal groups
  • Recyclable
Información legal
Krytox is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)