Documentos clave
Z676713
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 100E, Hinged rack
Sinónimos:
pipet tips, pipette tips
Seleccione un Tamaño
5 X 960 EA
US$ 1.150,00
US$ 1.150,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 X 960 EA
US$ 1.150,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
US$ 1.150,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
colorless
esterilidad
sterile
Características
DNase free
RNase free
barrier
endotoxin free
Hinged rack
Tip design ART 100E
envase
pack of 4800 ea (50 hinged racks of 96 tips)
fabricante / nombre comercial
Molecular BioProducts 2065E-05-HR
técnicas
PCR: suitable
volumen máximo
100 μL
volumen
100 μL
Información legal
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)