Documentos clave
Z675458
Sterile economy sample spoon
2.5 mL
Sinónimos:
dispensing tool
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
descripción
PS
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F36740-00002
Descripción general
Moulded of lightweight and rigid, white high impact polystyrene. Individually packaged sterile spoons for one time use packed 100 per box.
  • Use to collect specific volumes of dry or liquid materials
  • Remains upright when filled or empty for use as a weighing boat
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)