Z675431
Sterile economy sample spoon
1.25 mL
Sinónimos:
dispensing tool
About This Item
Productos recomendados
descripción
PS
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F36740-00001
Descripción general
- Use to collect specific volumes of dry or liquid materials
- Remains upright when filled or empty for use as a weighing boat
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)