Z674222
Duran® GLS 80 Protect wide mouth graduated laboratory bottles
volume 500 mL
Sinónimos:
lab bottle, lab bottles, wide mouth glass
About This Item
Productos recomendados
Materiales
glass bottle
polypropylene cap
round bottle
Junta
joint threaded80
Características
with cap
envase
pack of 1 ea
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 11 601 52
Parámetros
max. pressure (Not for use under pressure)
capacidad
500 mL
cuello D.I.
80 mm
volumen
500 mL
Descripción general
Características y beneficios
- Scratch, leak and shatter-resistant
- High transparency
- Temperature range -30°C to 140°C
- Autoclavable
- Suitable for use in microwaves
- Supplied with blue quick-release cap and pouring ring that is autoclavable up to 140°C
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)