Z671983
Hanna portable waterproof dissolved oxygen meter, model HI9142
battery power 4 AA, 500 hr life
About This Item
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Hanna
Descripción general
- Waterproof
- Simple to calibrate
- Built-in thermister for temperature management
- Polarographic probe with 4 m cable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)