Z671762
IKA® C-Mag hotplate stirrers
C-MAG HS4, AC/DC input 115 V AC, platform size 120 mm × 120 mm
Sinónimos:
hot plate magnetic stirrers, hot plates, laboratory hot plates, magnetic stirrers
About This Item
Productos recomendados
Materiales
ceramic plate
Características
CSA approved
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
IKA 3581001
IKA C-MAG HS 4 IKMAG
disponibilidad
not available in EU
Parámetros
100-1500 rpm speed
50-500 °C temp. range
plataforma tamaño
120 mm × 120 mm
agitador volumen
5 L
peso
6.5 lb
salida
250 watts (heater)
Categorías relacionadas
Descripción general
New magnetic stirrer with heating and ceramic heating plate which offers excellent chemical resistance.
- Powerful motor for stirring quantities of up to 5 L (H2O)
- Fixed safety circuit of 550°C
- Hot Top indicator >> hot surface warning to prevent burns!
- Exact temperature setting via digital display (LED)
- Digital error code display
- Elevated control panel for protection against leaking liquids
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)