Documentos clave
Z620246
DURAN culture tubes
H × diam. 100 mm × 12 mm
Sinónimos:
261351155
Seleccione un Tamaño
Z620246-50EA
US$ 440,00
US$ 440,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Z620246-50EA
US$ 440,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.22
US$ 440,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
esterilidad
non-sterile
Características
neck thread external thread
DIN thread 14
envase
pack of 50 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 261351155
Al × Diám.
100 mm × 12 mm
capacidad
6 mL
Descripción general
DURAN® culture tubes consist of a red polybutylene terephthalate (PBT) crew cap with a polytetrafluoroethylene (PTFE)-faced sealing wad. It is used for the cultivation of microorganisms.
Made from Duran® borosilicate glass. Includes screw caps.
Características y beneficios
  • Autoclavable
  • Glass Type I / neutral glass as per USP, EP, and JP.
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)