Documentos clave
Z618004
Binder drying oven accessories
Safety device (TWW) class 3.1
Sinónimos:
Binder 8012-0032
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 739,00
US$ 739,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 739,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104512
NACRES:
NB.24
US$ 739,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
Temperature Safety Device for safe and consistent temperature regulation, Class 3.1 with visual alarm. For use with Binder units ED023 and ED400.
envase
pack of 1 ea
disponibilidad
not available in USA
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)