Baños de agua con agitación para incubación de muestras sin supervisión. Construcción de acero inoxidable con un intervalo de funcionamiento de +20 a +99,9 °C, funcionamiento sencillo mediante teclado con pantalla LED brillante y temporizador electrónico de 1 min a 9 horas 59 minutos. Interfaz RS232 integrada para integración con software de PC para el control y registro de datos. El sistema de alerta temprana de bajo nivel de agua y el sistema de alerta temprana con límites de temperatura alta y baja garantizan que las muestras mantengan la temperatura adecuada. Carro de agitación extraíble para una fácil extracción de la muestra. Frecuencia de agitación ajustable de 20 a 200 rpm. Movimiento de agitación = 15 mm. Incorpora una bomba de circulación de agua para una estabilidad de ±0,02 °C. Protege las muestras de la contaminación hasta +80°C. Incluye bomba de circulación integrada para una mejor estabilidad de la temperatura y homogeneidad.
La tapa debe pedirse por separado.
Características y beneficios
Tecnología de microprocesador
Interruptor de red a prueba de salpicaduras
Teclado para funciones de aviso de temperatura alta y baja reales, valores de consigna
Pantalla múltiple (LED)
Gran volumen de baño
Reducida necesidad de espacio
Interfaz RS232
Temporizador electrónico
Información legal
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
how long can i use the shaking of sample in the shaker bath , is there no limit time for continuous shaking? day ? week? hours? any limitation?
1 answer
Technical Support
·2 years ago
This product is manufactered by Julabo under the product number 9550323 as mentioned on the Product Detail Page. According to the manufacturer, it has not been tested for an exact time limit. However, this shaker has an electronic timer for setting the running time (0:01 to 9:59 h:min).