Documentos clave
Z610526
Hirschmann® measuring cylinders, Class A
volume 100 mL, accuracy: 0.5 mL
Seleccione un Tamaño
2 EA
US$ 50,40
US$ 50,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Disponible para envío el24 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
US$ 50,40
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 50,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Disponible para envío el24 de abril de 2025Detalles
Materiales
borosilicate glass
hexagonal glass base
Características
subdivision 1 mL
fabricante / nombre comercial
Hirschmann 223 01 80
disponibilidad
not available in USA and Canada
intervalo de medición del volumen
100 mL, accuracy: 0.5 mL
Altura
260 mm
color
blue graduations
Descripción general
With spout. Conformity certified with dated batch identification. Main point ring graduation, calibrated to contain (TC, IN) according to DIN 12 680 T2.
Hirschmann supplies class A or AS volumetric glassware with a batch sign and the indication of the production year as standard at no additional charge. Therefore these measuring instruments are suitable for the use in labs certified acc. to DIN ISO 9000.
Información legal
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)