Documentos clave
Z609757
Bohlender PTFE tubing
I.D. × O.D. 1.58 mm × 3.18 mm, L 10 m
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 100,00
US$ 100,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 100,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
US$ 100,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pkg of 10 m
fabricante / nombre comercial
Bohlender
disponibilidad
not available in USA and Canada
D.I. × D.E.
1.58 mm × 3.18 mm
Longitud
10 m
pared tamaño
0.8 mm
Información legal
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. 최고 사용가능온도는 어떻게 되는지? 130도에서 견디는지?
    1 answer
    1. This PTFE tubing has a temperature resistance from -200°C to +260°C.