Documentos clave
Z609668
Bohlender screw caps
GL 25 thread
Seleccione un Tamaño
10 EA
US$ 53,60
US$ 53,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
US$ 53,60
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
US$ 53,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
fabricante / nombre comercial
Bohlender
disponibilidad
not available in USA and Canada
Adaptador
GL 25 thread
Descripción general
Made of PPS these screw caps with virgin PTFE membrane gaskets are resistant to high mechanical stresses - even at temperatures upto 250 °C. The gasket consists of PTFE membrane with a multidirectional orientated fibre pattern. Medium will only be exposed to PTFE.
Información legal
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)