Documentos clave
Z568562
ACE stirrer blade, 316SS, oblong-shaped with holes
W × L 24 mm × 80 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 130,00
US$ 130,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 130,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
US$ 130,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
stainless steel
descripción
for 10mm SS shaft
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 8096-72
An × L
24 mm × 80 mm
Descripción general
Holes provide greater agitation than solid blades.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)