Documentos clave
Z564788
Sigma-Aldrich
Aldrich® Soxhlet jacketed extractor
capacity 145 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.960,00
US$ 1.960,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.960,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 1.960,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
bottom joint ST/NS24/40
top joint ST/NS45/50
capacidad
145 mL
vaso D.I. × L
40 mm × 90 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
This jacketed design protects the fragile siphon tube from breakage and permits the extraction at the boiling point of the solvent. During extraction, the inner cup is enveloped in ascending solvent vapors.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)