Documentos clave
Z562548
LabJaws hook lattice rod connector
jaw capacity 0-13 mm , 0-51 inches, nickel plated (zinc)
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 32,70
US$ 32,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 32,70
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
US$ 32,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
nickel plated (zinc)
fabricante / nombre comercial
Troemner 916128
horquilla capacidad
0-13 mm , 0-51 inches
Descripción general
Corrosion resistant. The hook allows for one-handed assembly of two components with one adjustment screw.
Información legal
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)