Documentos clave
Z561193
Accu-Safe bottle thermometer
temperature -30-0 °C, Freezer
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 270,00
US$ 270,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 270,00
About This Item
Código UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
US$ 270,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
descripción
Bottle liquid Propylene Glycol
Características
subdivision 0.5 °C
fabricante / nombre comercial
Thermco Products, Inc. ACCF0101S
intervalo de medición de la temperatura
-30-0 °C
Longitud
125 mm
Descripción general
Thermometer is mounted in a square shaped shatter-proof plastic bottle filled with a liquid to insure accurate readings despite the opening and closing of instrument doors. The thermometers are spirit-filled, thoroughly annealed, safety-coated with PTFE, and have been tested against a standard calibrated at the National Institute of Standards and Technology (NIST).
The bottle has a double magnet attached on one side so it can be affixed to the walls or doors of instruments to reduce space and breakage problems.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)