Documentos clave
Z560448
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir and fritted disc
reservoir volume 1000 mL, top joint: threaded 45/50
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 634,00
US$ 634,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 634,00
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
US$ 634,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
PTFE stopcock
Junta
top joint: threaded45/50
técnicas
HPLC: suitable
columna D.E. × L efectivo
57 mm × 508 mm
columna volumen
1000 mL
depósito volumen
1000 mL
idoneidad
suitable for chromatography
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)