Documentos clave
Z560413
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir and fritted disc
reservoir volume 500 mL, top joint: threaded 29/32
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 602,00
US$ 602,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 602,00
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
US$ 602,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
PTFE stopcock
Junta
top joint: threaded29/32
técnicas
HPLC: suitable
columna D.E. × L efectivo
44 mm × 572 mm
columna volumen
600 mL
depósito volumen
500 mL
tamaño de poro
Por C pore size
idoneidad
suitable for chromatography
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)